2-Cloro-4-nitrobenzoato de metilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-chloro-4-nitrobenzoate
M1724-25G M1724-5G
TCIAM1724-25GEA 130 EUR
TCIAM1724-25G TCIAM1724-5G
2-Cloro-4-nitrobenzoato de metilo ≥99.0% (por GC)
2-Cloro-4-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆ClNO₄
MW: 215.59 g/mol
Número MDL: MFCD00017013
Núm. CAS: 13324-11-3
EINECS: 236-362-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2f5562c911f1f5d805cdf533cc7c93cc143d5dd&vid=e2f5562c911f1f5d805cdf533cc7c93cc143d5dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C