2-Cloro-5-nitrobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-chloro-5-nitrobenzenecarboxylate
C1732-25G C1732-5G
TCIAC1732-25GEA 102 EUR
TCIAC1732-25G TCIAC1732-5G
2-Cloro-5-nitrobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-5-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆ClNO₄
MW: 215.59 g/mol
Número MDL: MFCD00184587
Núm. CAS: 6307-82-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ce67b83d695033da07525a199f7e713883204cd&vid=5ce67b83d695033da07525a199f7e713883204cd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 67.0 to 72.0 deg-C