(±)-Lactato de butilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (±)-2-Hidroxipropionato de butilo
L0002-25G L0002-500G
TCIAL0002-25GEA 16 EUR
TCIAL0002-25G TCIAL0002-500G
(±)-Lactato de butilo ≥98.0% (por GC)
(±)-Lactato de butilo
Formula: C₇H₁₄O₃
MW: 146,19 g/mol
Pto. Ebullición: 187°C
Pto. de fusión: –28 °C
Densidad: 0,9832 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD00004519
Núm. CAS: 138-22-7
EINECS: 205-316-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4ea558deafd1f82bf657a9f6872a9216084ffaf&vid=a4ea558deafd1f82bf657a9f6872a9216084ffaf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -13.0 deg (neat)