5-Cloro-2-nitrobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-Chloro-2-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 5-chloro-2-nitrobenzoate, Methyl 5-chloro-2-nitrobenzenecarboxylate
M1996-25G M1996-5G
TCIAM1996-25GEA 45 EUR
TCIAM1996-25G TCIAM1996-5G
5-Cloro-2-nitrobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
5-Cloro-2-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆ClNO₄
Pto. Ebullición: 306 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 48,5 °C
Densidad: 1,426 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00272139
Núm. CAS: 51282-49-6
EINECS: 257-107-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9c0370f3838967c6ba5476b51812a38940e6184&vid=e9c0370f3838967c6ba5476b51812a38940e6184&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C