4-Cloro-3-nitrobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-chloro-3-nitrobenzate
M1779-25G M1779-5G
TCIAM1779-25GEA 85 EUR
TCIAM1779-25G TCIAM1779-5G
4-Cloro-3-nitrobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-3-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆ClNO₄
MW: 215.59 g/mol
Número MDL: MFCD00016989
Núm. CAS: 14719-83-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ec0db164a4d52e9e5c0cfd66ebfa10f05e0c60c&vid=8ec0db164a4d52e9e5c0cfd66ebfa10f05e0c60c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C