Cloruro de hexaamincobalto (III) ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hexaamminecobalt(iii)chloride, Hexammine cobalt(III) chloride, Hexaamminecobalt (III) chloride
H0051-25G H0051-500G
TCIAH0051-25GEA 37 EUR
TCIAH0051-25G TCIAH0051-500G
Cloruro de hexaamincobalto (III) ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de hexaamincobalto (III)
Formula: H₁₈CoCl₃N₆
Densidad: 1,702 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00036304
Núm. CAS: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Índice Merck: 14,04675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51568fb4a8143fee338f6daec386adc6959edb35&vid=51568fb4a8143fee338f6daec386adc6959edb35&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency