Polimixina B, sulfato
Proveedor: TCI
P1923-1G P1923-5G
TCIAP1923-1GEA 74 EUR
TCIAP1923-1G TCIAP1923-5G
Polimixina B, sulfato
Polimixina B, sulfato
Formula: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00131991
Núm. CAS: 1405-20-5
Índice Merck: 14,07573
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76b8914a5dcfb7951ce8c1eecca44acf9058ab9a&vid=76b8914a5dcfb7951ce8c1eecca44acf9058ab9a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Total Nitrogen 15.0 to 16.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -76.0 to -82.0 deg (C=2, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %
Phenylalanine 9.0 to 12.0 %