EDC (N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D4029-25G D4029-5G D4029-100G
TCIAD4029-25GEA 144 EUR
TCIAD4029-25G TCIAD4029-5G TCIAD4029-100G
EDC (N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
EDC (N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina)
Formula: C₈H₁₇N₃
Pto. Ebullición: 45°C
Pto. de fusión: 114…115 °C
Densidad: 0,885 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00044916
Núm. CAS: 1892-57-5
EINECS: 217-579-2
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd48474d2524b1f91c42b222ffc402c806849c01&vid=cd48474d2524b1f91c42b222ffc402c806849c01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %