1,3-Di-terc-butilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2431-1ML D2431-5ML
TCIAD2431-1MLEA 95 EUR
TCIAD2431-1ML TCIAD2431-5ML
1,3-Di-terc-butilbenceno ≥98.0% (por GC)
1,3-Di-terc-butilbenceno
Formula: C₁₄H₂₂
MW: 190,33 g/mol
Pto. de inflamación: 84°C
Número MDL: MFCD00008830
Núm. CAS: 1014-60-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d21e3b5fe6c134166d218eda7ef1059ed6134892&vid=d21e3b5fe6c134166d218eda7ef1059ed6134892&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %