1,4-Dibutilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2781-25ML D2781-5ML
TCIAD2781-25MLEA 315 EUR
TCIAD2781-25ML TCIAD2781-5ML
1,4-Dibutilbenceno ≥98.0% (por GC)
1,4-Dibutilbenceno
Formula: C₁₄H₂₂
Número MDL: MFCD01076591
Núm. CAS: 1571-86-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e0a48c3eea08ece044ca1d8e1f8eb73cf8423c&vid=a0e0a48c3eea08ece044ca1d8e1f8eb73cf8423c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid