1-Etilpirrol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0444-1G E0444-5G
TCIAE0444-1GEA 40 EUR
TCIAE0444-1G TCIAE0444-5G
1-Etilpirrol ≥98.0% (por GC)
1-Etilpirrol
Formula: C₆H₉N
Pto. Ebullición: 131°C
Número MDL: MFCD00060633
Núm. CAS: 617-92-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f0e57a61e86a6e0b507ca0e4b1aac207b4e181f&vid=4f0e57a61e86a6e0b507ca0e4b1aac207b4e181f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %