2-Metoxi-1-naftaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1040-25G M1040-5G
TCIAM1040-25GEA 95 EUR
TCIAM1040-25G TCIAM1040-5G
2-Metoxi-1-naftaldehído ≥98.0% (por GC)
2-Metoxi-1-naftaldehído
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 205°C
Pto. de fusión: 84…85 °C
Número MDL: MFCD00004004
Núm. CAS: 5392-12-1
EINECS: 226-392-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c0371b577f455496983cea5bc3ca6d04556e1c9&vid=8c0371b577f455496983cea5bc3ca6d04556e1c9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency