3,6-Dihidroxinaftaleno-2,7-disulfonato de disodio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0595-25G D0595-500G
TCIAD0595-25GEA 21 EUR
TCIAD0595-25G TCIAD0595-500G
3,6-Dihidroxinaftaleno-2,7-disulfonato de disodio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3,6-Dihidroxinaftaleno-2,7-disulfonato de disodio
Formula: C₁₀H₆Na₂O₈S₂
Número MDL: MFCD00004090
Núm. CAS: 7153-21-1
EINECS: 230-499-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3421f83d74688d52905fe7b185e314c171e6651&vid=d3421f83d74688d52905fe7b185e314c171e6651&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %