Ácido 3,7-dihidroxi-2-naftoico ≥90.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,7-Dihydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid
D2516-25G D2516-5G
TCIAD2516-25GEA 208 EUR
TCIAD2516-25G TCIAD2516-5G
Ácido 3,7-dihidroxi-2-naftoico ≥90.0% (by HPLC)
Ácido 3,7-dihidroxi-2-naftoico
Formula: C₁₁H₈O₄
Número MDL: MFCD00010253
Núm. CAS: 83511-07-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62f566793d9da8bdc4659cbe1deddc74e1134bd7&vid=62f566793d9da8bdc4659cbe1deddc74e1134bd7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%