Ácido 3-amino-2-naftoico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Amino-2-naphthoic Acid
A2258-1G A2258-5G
TCIAA2258-1GEA 36 EUR
TCIAA2258-1G TCIAA2258-5G
Ácido 3-amino-2-naftoico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-amino-2-naftoico
Formula: C₁₁H₉NO₂
Pto. Ebullición: 383 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 212°C
Número MDL: MFCD00004115
Núm. CAS: 5959-52-4
EINECS: 227-726-2
Índice Merck: 14,00452
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=300482983bd055ecab30f75d72f288423eda76bf&vid=300482983bd055ecab30f75d72f288423eda76bf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %