N,N'-Metanotetrailbis[1,1,1-trimetilsililamina] ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1368-25G B1368-5G
TCIAB1368-25GEA 224 EUR
TCIAB1368-25G TCIAB1368-5G
N,N'-Metanotetrailbis[1,1,1-trimetilsililamina] ≥98.0% (por GC)
N,N'-Metanotetrailbis[1,1,1-trimetilsililamina]
Formula: C₇H₁₈N₂Si₂
Pto. Ebullición: 164°C
Pto. de fusión: –23 °C
Densidad: 0,8211 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 41°C
Número MDL: MFCD00051538
Núm. CAS: 1000-70-0
EINECS: 213-673-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09b52f8d644398e3d846e6778255dda102861617&vid=09b52f8d644398e3d846e6778255dda102861617&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %