Trocloseno sódico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ácido dicloroisocianúrico, sal sódica
D1003-25G D1003-500G
TCIAD1003-25GEA 16 EUR
TCIAD1003-25G TCIAD1003-500G
Trocloseno sódico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Trocloseno sódico
Formula: C₃Cl₂N₃NaO₃
Pto. de fusión: 225 °C
Densidad: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00006036
Núm. CAS: 2893-78-9
EINECS: 220-767-7
UN: 2465
ADR: 5.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7a433fd80d9274162ded82e53eb624c5c22c751&vid=a7a433fd80d9274162ded82e53eb624c5c22c751&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency