N-Octil β-D-glucopiranósido ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Octil β-D-glucopiranósido
O0232-1G O0232-5G
TCIAO0232-1GEA 52 EUR
TCIAO0232-1G TCIAO0232-5G
N-Octil β-D-glucopiranósido ≥96.0% (por GC)
N-Octil β-D-glucopiranósido
Formula: C₁₄H₂₈O₆
MW: 292,37 g/mol
Pto. de fusión: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063288
Núm. CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8
Índice Merck: 14,06767
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64644653cbb9e177cf2ce690788c703451d6d73a&vid=64644653cbb9e177cf2ce690788c703451d6d73a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -23.0 to -31.0 deg (C=1, methanol)