Rojo nuclear
Proveedor: TCI
Atención
N0184-1G N0184-10G
TCIAN0184-1GEA 37 EUR
TCIAN0184-1G TCIAN0184-10G
Rojo nuclear
Rojo nuclear
Formula: C₁₄H₈NNaO₇S
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078493
Núm. CAS: 6409-77-4
EINECS: 229-088-0
Índice Merck: 13,06512
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=617e4ac0bcbe17940fbcd795e088c2e06b3a2aa2&vid=617e4ac0bcbe17940fbcd795e088c2e06b3a2aa2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Lambda max. 532.0 to 536.0 nm (0.1mol/L NaOH sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 380 (0.1mol/L NaOH sol., 532.0 to 536.0 nm)