Ácido úrico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
U0018-25G U0018-500G
TCIAU0018-25GEA 37 EUR
TCIAU0018-25G TCIAU0018-500G
Ácido úrico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido úrico
Formula: C₅H₄N₄O₃
Pto. de fusión: 436 °C
Densidad: 1,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005712
Núm. CAS: 69-93-2
EINECS: 200-720-7
Índice Merck: 14,09875
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e44e4ae619a5700c8d244f1a2feb88d84933d569&vid=e44e4ae619a5700c8d244f1a2feb88d84933d569&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %