Azul de metiltimol, sal sódica ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B0478-1G B0478-25G B0478-5G
TCIAB0478-1GEA 39 EUR
TCIAB0478-1G TCIAB0478-25G TCIAB0478-5G
Azul de metiltimol, sal sódica ≥95.0% (by HPLC)
Azul de metiltimol, sal sódica
Formula: C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148905
Núm. CAS: 1945-77-3
EINECS: 217-743-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffabb83d04937d5072f18b99f65dde520f9e5c55&vid=ffabb83d04937d5072f18b99f65dde520f9e5c55&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Absorbance min. 0.400 (0.04g/L, 438.0 to 442.0 nm) (after drying)
Drying loss max. 10.0 %
Sensitiveness to pass test