Ácido 4-aminohipúrico 99,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
Sinónimos: p-Aminohippuric acid, 4-Aminohippuric Acid, 2-(4-Aminobenzamido)acetic acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
A0313-10G A0313-25G
TCIAA0313-10GEA 129 EUR
TCIAA0313-10G TCIAA0313-25G
Ácido 4-aminohipúrico 99,0 Titrimetric
Ácido 4-aminohipúrico
Formula: H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH
MW: 194.19 g/mol
Pto. Ebullición: 441
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007890
Núm. CAS: 61-78-9
EINECS: 200-518-9
Índice Merck: 14,00442
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65b7d505f14af451157dd32c82cfd20bb0307488&vid=65b7d505f14af451157dd32c82cfd20bb0307488&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %