2-Fenil-1,3-propanodiol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Phenylpropane-1,3-diol
H56761.06 H56761.14
H56761.06EA 120 EUR
H56761.06 H56761.14
2-Fenil-1,3-propanodiol ≥98%
2-Fenil-1,3-propanodiol
Purity: 98% CAS No.: 1570-95-2 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Melting Point: 53-56° MDL No.: MFCD00236056
Formula: HOH₂CCH(C₆H₅)CH₂OH
MW: 152,19 g/mol
Pto. de fusión: 53…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236056
Núm. CAS: 1570-95-2
EINECS: 411-810-2