N,N,2,4,6-Pentametilanilina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1767-25G P1767-5G
TCIAP1767-25GEA 125 EUR
TCIAP1767-25G TCIAP1767-5G
N,N,2,4,6-Pentametilanilina ≥97.0% (por GC)
N,N,2,4,6-Pentametilanilina
Formula: C₁₁H₁₇N
Pto. Ebullición: 215°C
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD00010596
Núm. CAS: 13021-15-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a1761710aaa66325391208ddc40f79cb3134eaf&vid=5a1761710aaa66325391208ddc40f79cb3134eaf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %