1,2-Dietoxietano ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether

D0456-25ML D0456-500ML
TCIAD0456-25MLEA 16 EUR
TCIAD0456-25ML TCIAD0456-500ML
1,2-Dietoxietano ≥98.0% (por GC)
1,2-Dietoxietano
Formula: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Pto. Ebullición: 121°C
Pto. de fusión: –74 °C
Densidad: 0,8484 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 35°C
Número MDL: MFCD00009253
Núm. CAS: 629-14-1
EINECS: 211-076-1
UN: 1153
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a20ee1e38ecf0fac886d757551ff9f94c67f920&vid=2a20ee1e38ecf0fac886d757551ff9f94c67f920&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR