4-Acetilbenzonitrilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C1141-10G C1141-25G
TCIAC1141-10GEA 57 EUR
TCIAC1141-10G TCIAC1141-25G
4-Acetilbenzonitrilo ≥97.0% (por GC)
4-Acetilbenzonitrilo
Formula: C₉H₇NO
Pto. Ebullición: 96°C
Pto. de fusión: 57…58 °C
Número MDL: MFCD00001825
Núm. CAS: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ed1343c3600dda45d186801b1ba654d38ce03f4&vid=7ed1343c3600dda45d186801b1ba654d38ce03f4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C