2-(Dibutilamino)etanol ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: N,N-Dibutylethanolamine

D0219-25ML D0219-500ML
TCIAD0219-25MLEA 16 EUR
TCIAD0219-25ML TCIAD0219-500ML
2-(Dibutilamino)etanol ≥99.0% (por GC)
2-(Dibutilamino)etanol
Formula: C₁₀H₂₃NO
Pto. Ebullición: 226°C
Pto. de fusión: -70°C
Densidad: 0,8624 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 90°C
Número MDL: MFCD00014033
Núm. CAS: 102-81-8
EINECS: 203-057-1
UN: 2873
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4c4fab5ed47a7cac1d8fcc17b858c7e53154692&vid=d4c4fab5ed47a7cac1d8fcc17b858c7e53154692&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR