1,1,3,3-Tetrametilbutilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T0143-25ML
T0143-500ML
TCIAT0143-25MLEA
16
EUR
TCIAT0143-25ML
TCIAT0143-500ML
1,1,3,3-Tetrametilbutilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,1,3,3-Tetrametilbutilamina
Formula:
C₈H₁₉N Pto. Ebullición: 140°C Pto. de fusión: –8 °C Densidad: 0,805 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 32°C |
Número MDL:
MFCD00008053 Núm. CAS: 107-45-9 EINECS: 203-491-1 UN: 2734 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |