N,N-Dietil-m-toluamida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Diethyl-m-toluamide, Diethyltoluamide, N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, Deet
D0097-25ML D0097-500ML
TCIAD0097-25MLEA 27 EUR
TCIAD0097-25ML TCIAD0097-500ML
N,N-Dietil-m-toluamida ≥98.0% (por GC)
N,N-Dietil-m-toluamida
Formula: C₁₂H₁₇NO
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 0,996 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 140°C
Número MDL: MFCD00009046
Núm. CAS: 134-62-3
EINECS: 205-149-7
Índice Merck: 14,02856
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d1f286102c19a2f0c1d30c77b41c588e5ffb0ab&vid=2d1f286102c19a2f0c1d30c77b41c588e5ffb0ab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %