Cloruro de 5-clorotiofeno-2-sulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 5-Chlorothiophene-2-sulphonyl chloride
C2343-25G C2343-5G
TCIAC2343-25GEA 256 EUR
TCIAC2343-25G TCIAC2343-5G
Cloruro de 5-clorotiofeno-2-sulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 5-clorotiofeno-2-sulfonilo
Formula: C₄H₂Cl₂O₂S₂
Pto. Ebullición: 66°C
Pto. de fusión: 28 °C
Densidad: 1,623 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051667
Núm. CAS: 2766-74-7
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8130180a17b687a541edafc1a13a77fa8e8062c&vid=c8130180a17b687a541edafc1a13a77fa8e8062c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %