Dietoxi(dimetil)silano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dimethyldiethoxysilane
D0454-25ML D0454-500ML D0454-100ML
TCIAD0454-25MLEA 16 EUR
TCIAD0454-25ML TCIAD0454-500ML TCIAD0454-100ML
Dietoxi(dimetil)silano ≥98.0% (por GC)
Dietoxi(dimetil)silano
Formula: C₆H₁₆O₂Si
MW: 148,28 g/mol
Pto. Ebullición: 114°C
Pto. de fusión: –87 °C
Densidad: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 15°C
Número MDL: MFCD00009068
Núm. CAS: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
UN: 2380
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=467a41ff9172774a082a1a6cdb84a81f8ac2963b&vid=467a41ff9172774a082a1a6cdb84a81f8ac2963b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %