Dietoxi(difenil)silano ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Diphenyldiethoxysilane, Diethoxydiphenylsilane

D3067-100G D3067-25G
TCIAD3067-100GEA 171 EUR
TCIAD3067-100G TCIAD3067-25G
Dietoxi(difenil)silano ≥98.0% (por GC)
Dietoxi(difenil)silano
Formula: C₁₆H₂₀O₂Si
MW: 272,42 g/mol
Pto. Ebullición: 218°C
Pto. de inflamación: 175°C
Número MDL: MFCD00015126
Núm. CAS: 2553-19-7
EINECS: 219-860-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73f9632718de51a3f275be7e13dd488d818dcc6a&vid=73f9632718de51a3f275be7e13dd488d818dcc6a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR