Dimetoxi(dimetil)silano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dimethyldimethoxysilane
D1052-25ML D1052-500ML
TCIAD1052-25MLEA 16 EUR
TCIAD1052-25ML TCIAD1052-500ML
Dimetoxi(dimetil)silano ≥98.0% (por GC)
Dimetoxi(dimetil)silano
Formula: C₄H₁₂O₂Si
MW: 120,22 g/mol
Pto. Ebullición: 81°C
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 0,8638 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -5°C
Número MDL: MFCD00025691
Núm. CAS: 1112-39-6
EINECS: 214-189-4
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=065a43073b72eef6705bc23846e897d2eb01d55f&vid=065a43073b72eef6705bc23846e897d2eb01d55f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %