Dimetoxi(difenil)silano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1731-25ML D1731-500ML D1731-100ML
TCIAD1731-25MLEA 20 EUR
TCIAD1731-25ML TCIAD1731-500ML TCIAD1731-100ML
Dimetoxi(difenil)silano ≥98.0% (por GC)
Dimetoxi(difenil)silano
Formula: C₁₄H₁₆O₂Si
Pto. Ebullición: 110°C
Pto. de inflamación: 157°C
Número MDL: MFCD00025690
Núm. CAS: 6843-66-9
EINECS: 229-929-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be0d2070a6ef51ea5addee94fa5cef5302e6dc3c&vid=be0d2070a6ef51ea5addee94fa5cef5302e6dc3c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %