2-Cloro-5-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 4-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride
C2050-25G C2050-5G
TCIAC2050-25GEA 108 EUR
TCIAC2050-25G TCIAC2050-5G
2-Cloro-5-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-5-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃ClF₃N
Pto. Ebullición: 212°C
Pto. de fusión: 39…40 °C
Densidad: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00019742
Núm. CAS: 328-87-0
EINECS: 206-338-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20b5f91ef8538188e741189c4de1ec57af7c3862&vid=20b5f91ef8538188e741189c4de1ec57af7c3862&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C