4-Cloro-3-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
C2246-25G C2246-5G
TCIAC2246-25GEA 200 EUR
TCIAC2246-25G TCIAC2246-5G
4-Cloro-3-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-3-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃ClF₃N
Pto. Ebullición: 120 - 125 °C (20 -rr)
Pto. de fusión: 66…68 °C
Número MDL: MFCD00190117
Núm. CAS: 1735-54-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8debb4e38c180f9533cd46f4c691abf6e3d9e55b&vid=8debb4e38c180f9533cd46f4c691abf6e3d9e55b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C