2-Fluoro-6-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
F0701-1G F0701-5G
TCIAF0701-1GEA 34 EUR
TCIAF0701-1G TCIAF0701-5G
2-Fluoro-6-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-6-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃F₄N
Pto. Ebullición: 212 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 26…28 °C
Densidad: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00061153
Núm. CAS: 133116-83-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b5c3e630e439e36eec921eb2bfd188756648481&vid=3b5c3e630e439e36eec921eb2bfd188756648481&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %