4-Fluoro-2-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-Cyano-5-fluorobenzotrifluoride

F0309-1G F0309-5G
TCIAF0309-1GEA 28 EUR
TCIAF0309-1G TCIAF0309-5G
4-Fluoro-2-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-2-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Pto. Ebullición: 52 - 55 °C (15 -rr)
Pto. de fusión: 43…45 °C
Densidad: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00061283
Núm. CAS: 194853-86-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6b0bec4c4961fa88145a5186945ee95918fc555&vid=e6b0bec4c4961fa88145a5186945ee95918fc555&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR