β-D-Glucopiranosido de α-hidroxi-o-tolilo ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
S0003-25G S0003-5G
TCIAS0003-25GEA 98 EUR
TCIAS0003-25G TCIAS0003-5G
β-D-Glucopiranosido de α-hidroxi-o-tolilo ≥98.0% (by HPLC)
β-D-Glucopiranosido de α-hidroxi-o-tolilo
Formula: C₁₃H₁₈O₇
Pto. de fusión: 199…201 °C
Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00006590
Núm. CAS: 138-52-3
EINECS: 205-331-6
Índice Merck: 14,08324
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98a5ee87ba52944d0dc4a6fd86ec7ff7e16d1145&vid=98a5ee87ba52944d0dc4a6fd86ec7ff7e16d1145&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 199.0 to 202.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -60.0 to -64.0 deg (C=3, H2O)