Ortoacetato de trietilo 96,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,1,1-Triethoxyethane
O0105-25ML O0105-500ML
TCIAO0105-25MLEA 18 EUR
TCIAO0105-25ML TCIAO0105-500ML
Ortoacetato de trietilo 96,0 GC_ASSAY_METHOD
Ortoacetato de trietilo
Formula: C₈H₁₈O₃
MW: 162.23 g/mol
Pto. Ebullición: 145°C
Pto. de inflamación: 37°C
Número MDL: MFCD00009223
Núm. CAS: 78-39-7
EINECS: 201-112-4
UN: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57b467cc2512fc621693fc830b74083991e252de&vid=57b467cc2512fc621693fc830b74083991e252de&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %