Ortoacetato de trimetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
O0115-25ML O0115-500ML
TCIAO0115-25MLEA 16 EUR
TCIAO0115-25ML TCIAO0115-500ML
Ortoacetato de trimetilo ≥98.0% (por GC)
Ortoacetato de trimetilo
Formula: C₅H₁₂O₃
MW: 120,15 g/mol
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de fusión: –58 °C
Densidad: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 16°C
Número MDL: MFCD00008477
Núm. CAS: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77195596c50ae3fd6535688b726a66f1455d39de&vid=77195596c50ae3fd6535688b726a66f1455d39de&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %