1,8-Dihidroxiantracen-9(10H)-ona ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,8,9-Trihydroxyanthracene, 1,8,9-Anthracenetriol, DIT, Dithranol, Anthranol, 1,8-Dihydroxyanthracen-9(10H)-one
T1166-10G T1166-1G
TCIAT1166-10GEA 227 EUR
TCIAT1166-10G TCIAT1166-1G
1,8-Dihidroxiantracen-9(10H)-ona ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
1,8-Dihidroxiantracen-9(10H)-ona
Formula: C₁₄H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 400 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 193,5…195 °C
Densidad: 1,433 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00053409
Núm. CAS: 1143-38-0
EINECS: 214-538-0
Índice Merck: 12,00723
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d797d55f5b4cb53cb99d4ca2607c12d3c89c3c78&vid=d797d55f5b4cb53cb99d4ca2607c12d3c89c3c78&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C