Anaranjado de xilenol, sal disódica
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,3′-Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]-o-cresolsulphonephthalein disodium salt
B0477-1G B0477-25G B0477-5G
TCIAB0477-1GEA 21 EUR
TCIAB0477-1G TCIAB0477-25G TCIAB0477-5G
Anaranjado de xilenol, sal disódica
Anaranjado de xilenol, sal disódica
Formula: C₃₁H₃₀N₂Na₂O₁₃S
Número MDL: MFCD00014580
Núm. CAS: 1202864-39-8
EINECS: 216-553-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c03571a71b788b6848906dbf8c6e81eaf372729&vid=1c03571a71b788b6848906dbf8c6e81eaf372729&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Lambda max. 433.0 to 437.0 nm (H2O)
Absorbance min. 0.210 (0.01g/L,H2O,433.0 to 437.0 nm) (after drying)
Sensitiveness Coloring by Zinc solution. Fading by EDTA2Na.