Ácido 4-aminoftalico ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1512-25G A1512-5G
TCIAA1512-25GEA 144 EUR
TCIAA1512-25G TCIAA1512-5G
Ácido 4-aminoftalico ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 4-aminoftalico
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Número MDL: MFCD00013985
Núm. CAS: 5434-21-9
EINECS: 226-596-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=844844778b93588476f4a433160107e8f8aa6c22&vid=844844778b93588476f4a433160107e8f8aa6c22&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 91.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %