Ácido nitrotereftálico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Nitroterephthalic acid
N0272-25G N0272-5G
TCIAN0272-25GEA 210 EUR
TCIAN0272-25G TCIAN0272-5G
Ácido nitrotereftálico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido nitrotereftálico
Formula: C₈H₅NO₆
MW: 211,13 g/mol
Pto. de fusión: 270…272 °C
Número MDL: MFCD00007141
Núm. CAS: 610-29-7
EINECS: 210-217-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b23553a411475c518068f9ff26b63bd381e5e96&vid=6b23553a411475c518068f9ff26b63bd381e5e96&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency