p,p,p-Tritolil fosfato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Fosfatos de p,p,p-tricresilo, Fosfatos de p,p,p-tritolilo, Fosfato de tri-p-tolilo, p,p,p-TCP, Fosfato de tris(p-metilfenilo)
T2209-25G T2209-5G
TCIAT2209-25GEA 177 EUR
TCIAT2209-25G TCIAT2209-5G
p,p,p-Tritolil fosfato ≥98.0% (por GC)
p,p,p-Tritolil fosfato
Formula: C₂₁H₂₁O₄P
MW: 368.37 g/mol
Pto. Ebullición: 430°C
Pto. de fusión: 77
Densidad: 1.247
Pto. de inflamación: 230
Núm. CAS: 78-32-0
EINECS: 201-105-6
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc80db455e3b460989ab8e655ccd30bfab6b26c0&vid=cc80db455e3b460989ab8e655ccd30bfab6b26c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C