5,6-Dimetil-1,10-fenantrolina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D1559-1G D1559-100MG
TCIAD1559-1GEA 351 EUR
TCIAD1559-1G TCIAD1559-100MG
5,6-Dimetil-1,10-fenantrolina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5,6-Dimetil-1,10-fenantrolina
Formula: C₁₄H₁₂N₂
MW: 208,26 g/mol
Número MDL: MFCD00004983
Núm. CAS: 3002-81-1
EINECS: 221-100-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34e025764ab9784c820691b0112ace7369e9d141&vid=34e025764ab9784c820691b0112ace7369e9d141&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency