Pararosaniline ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tris(4-aminophenyl)methanol, Paramagenta, p-Rosaniline, Parafuchsin, Pararosaniline base
P0021-25G P0021-500G
TCIAP0021-25GEA 96 EUR
TCIAP0021-25G TCIAP0021-500G
Pararosaniline ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Pararosaniline
Formula: C₁₉H₁₉N₃O
MW: 305,38 g/mol
Pto. de fusión: 268 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036222
Núm. CAS: 467-62-9
EINECS: 207-395-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6627a4fd1a0bf9d73c46da30b723e1879bca800&vid=a69e47a42bba6d26ceb9329bdf8f4277c0a40e96&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Lambda max. 538.0 to 541.0nm (H2O)
Absorbance min. 0.500 (2mg/L, H2O, 538.0 to 541.0 nm)