4-terc-Octilfenol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol
T0144-500G T0144-25G
TCIAT0144-500GEA 35 EUR
TCIAT0144-500G TCIAT0144-25G
4-terc-Octilfenol ≥95.0% (por GC)
4-terc-Octilfenol
Formula: C₁₄H₂₂O
Pto. Ebullición: 279°C
Pto. de fusión: 80…81 °C
Densidad: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 147 °C
Número MDL: MFCD00002368
Núm. CAS: 140-66-9
EINECS: 205-426-2
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0088ed289b7060423c3ab7e4ffe269ea01fc2617&vid=0088ed289b7060423c3ab7e4ffe269ea01fc2617&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C