Ioduro de 2-(2-(4-dimetilamino)estiril)-1-etilquinolinio ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(2-(4-Dimethylamino)styryl)-1-ethylquinolinium iodide, 2-(4-(Dimethylamino)styryl)-1-ethylquinolin-1-ium iodide
Q0007-1G Q0007-25G
TCIAQ0007-1GEA 16 EUR
TCIAQ0007-1G TCIAQ0007-25G
Ioduro de 2-(2-(4-dimetilamino)estiril)-1-etilquinolinio ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Ioduro de 2-(2-(4-dimetilamino)estiril)-1-etilquinolinio
Formula: C₂₁H₂₃IN₂
MW: 430,33 g/mol
Pto. de fusión: 240 °C
Número MDL: MFCD00011968
Núm. CAS: 117-92-0
EINECS: 204-221-5
Índice Merck: 14,08049
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a759494a820b6172f4c5ca4d511a7f02a77b6608&vid=a759494a820b6172f4c5ca4d511a7f02a77b6608&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Absorbance min. 0.52 (5mg/L methanol, 524 to 528nm)
Transition interval (pH) (colorless to very pale red)1.4 to 3.2 (yellowish red)